Tlačiť
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid
430600010 430600050
ACRO430600010EA 54.88 EUR
ACRO430600010 ACRO430600050
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
Mw: 214.85
Teplota tavenia: 209…211 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01632207
Číslo CAS: 51323-43-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.002 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Halogenated compounds ≤0.001 % (as Cl)