Tlačiť
2-Nitrophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(2-nitrophenyl)borane, (2-Nitrophenyl)boronic acid, 2-Nitrobenzeneboronic acid, (2-Nitrophenyl)metaboric acid
430590010 430590050
ACRO430590010EA 99.74 EUR
ACRO430590010 ACRO430590050
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
Mw: 166.93
Teplota tavenia: 147…152 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161358
Číslo CAS: 5570-19-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %