Tlačiť
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
430520010 430522500
ACRO430520010EA 795.51 EUR
ACRO430520010 ACRO430522500
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₃NO₂
Mw: 190.9156 g/mol
Teplota tavenia: 260…262.6 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09952041
Číslo CAS: 947533-51-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %