Tlačiť
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
430430010 430430050
ACRO430430010EA 221.11 EUR
ACRO430430010 ACRO430430050
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Mw: 219.95 g/mol
Teplota tavenia: 158.4…160.8 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08056362
Číslo CAS: 871332-97-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
HPLC ≥96.0 %