Tlačiť
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
430340010 430340050
ACRO430340010EA 74.21 EUR
ACRO430340010 ACRO430340050
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₃
Teplota tavenia: 111…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659858
Číslo CAS: 89694-46-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %