Tlačiť
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
430310010 430315000
ACRO430310010EA 345.37 EUR
ACRO430310010 ACRO430315000
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₁BO₂
Teplota varu: 125 °C (,2 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663845
Číslo CAS: 141091-37-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %