Tlačiť
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
430190010 430190050
ACRO430190010EA 98.68 EUR
ACRO430190010 ACRO430190050
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Teplota tavenia: 228…230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684295
Číslo CAS: 313545-72-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %