Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
430440010 430440050
ACRO430440010EA 114.56 EUR
ACRO430440010 ACRO430440050
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
Mw: 207.92 g/mol
Teplota tavenia: 184…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062379
Číslo CAS: 182344-16-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
HPLC ≥96.0 %