Tlačiť
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Oxazole-4-carboxylic acid
430110010 430110050
ACRO430110010EA 140.2 EUR
ACRO430110010 ACRO430110050
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
4-Oxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₃
Mw: 113.0715 g/mol
Teplota tavenia: 141…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797151
Číslo CAS: 23012-13-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %