Tlačiť
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
430040010 430040050
ACRO430040010EA 121.54 EUR
ACRO430040010 ACRO430040050
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate 97%
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₅
Teplota tavenia: 35…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03424821
Číslo CAS: 52119-39-8