Tlačiť
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
430150010 430150050
ACRO430150010EA 50.54 EUR
ACRO430150010 ACRO430150050
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Teplota varu: 118 °C (16hPa)
Hustota: 1,648 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013256
Číslo CAS: 7693-44-9
OSN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %