Tlačiť
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
429790010 429790050
ACRO429790010EA 48.54 EUR
ACRO429790010 ACRO429790050
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01315308
Číslo CAS: 36404-88-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥97.5 %