Tlačiť
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
429760010 429760050
ACRO429760010EA 97.07 EUR
ACRO429760010 ACRO429760050
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
Teplota tavenia: 174,5…175.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115730
Číslo CAS: 54045-76-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥96.0 %