Tlačiť
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
429740010 429740050
ACRO429740010EA 77.02 EUR
ACRO429740010 ACRO429740050
2',6'-Dichloroacetophenone 97%
2',6'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Teplota tavenia: 41…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016339
Číslo CAS: 2040-05-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥96.0 %