Tlačiť
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-azanylcyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, ACPC, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride
429731000 429735000
ACRO429731000EA 119.37 EUR
ACRO429731000 ACRO429735000
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₄H₈ClNO₂
Mw: 137.57 g/mol
Teplota tavenia: 221.6…225 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012545
Číslo CAS: 68781-13-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 9.77 to 10.59 % N
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %