3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran, 2-(3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
429610010
429610050
ACRO429610010EA
240.67
EUR
ACRO429610010
ACRO429610050
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₉BO₂S Teplota tavenia: 42…44,5 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD10700154 Číslo CAS: 862129-81-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Orange to brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |