Tlačiť
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
429560010 429560050
ACRO429560010EA 109.91 EUR
ACRO429560010 ACRO429560050
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Teplota tavenia: 321…324 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06804570
Číslo CAS: 61700-61-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %