Tlačiť
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
429550010 429550050
ACRO429550010EA 76.21 EUR
ACRO429550010 ACRO429550050
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Chlorothiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₂ClNO₂S
Teplota tavenia: 220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09870033
Číslo CAS: 5198-87-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to orange Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %