Tlačiť
2-Amino-6-chloropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
429500010 429500050
ACRO429500010EA 34.66 EUR
ACRO429500010 ACRO429500050
2-Amino-6-chloropyridine 97%
2-Amino-6-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Teplota tavenia: 72…73,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234068
Číslo CAS: 45644-21-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
GC ≥96.0 %