Tlačiť
4-Bromothiazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
429450010 429450050
ACRO429450010EA 78.62 EUR
ACRO429450010 ACRO429450050
4-Bromothiazole 97%
4-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06657592
Číslo CAS: 34259-99-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %