Amberlite® IRN-78, Ion exchange resin cationic type (OH-) ion-exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
429290025
429291000
429295000
ACRO429290025EA
413.16
EUR
ACRO429290025
ACRO429291000
ACRO429295000
Amberlite® IRN-78, Ion exchange resin cationic type (OH-) ion-exchange resin
Amberlite® IRN-78, Ion exchange resin cationic type (OH-)
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00145822 Číslo CAS: 11128-95-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to amber Spherical beads |
Harmonic mean size | 0.580 to 0.680 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.20 |
Moisture holding capacity | 54.0 to 60.0 % (OH) |
Total volume capacity | ≥1.10 eq/l (OH) as is |