Tlačiť
Trimethyl orthoformate, anhydrous 99+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
429281000.EA 69.1 EUR
429281000. 429288000.
Trimethyl orthoformate, anhydrous 99+%, AcroSeal®
Trimethyl orthoformate
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Mw: 106,12 g/mol
Teplota varu: 101…102 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –53 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008483
Číslo CAS: 149-73-5
OSN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %