Tlačiť
Isoquinoline-8-amine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
429400010 429400050
ACRO429400010EA 237.46 EUR
ACRO429400010 ACRO429400050
Isoquinoline-8-amine 97%
Isoquinoline-8-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota tavenia: 168…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179553
Číslo CAS: 23687-27-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm