Tlačiť
3-Bromobenzylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3-Bromophenyl)methanamine
428960010 428960050 428960250
ACRO428960010EA 40.51 EUR
ACRO428960010 ACRO428960050 ACRO428960250
3-Bromobenzylamine 95%
3-Bromobenzylamine
Vzorec: C₇H₈BrN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01026119
Číslo CAS: 10269-01-9
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %