Tlačiť
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428951000 428958000
428951000.EA 110.15 EUR
428951000. 428958000.
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol, AcroSeal®
Tetrabutylammonium hydroxide
Vzorec: C₁₆H₃₇NO
Mw: 259.48
Teplota varu: 65 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0.83 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009425
Číslo CAS: 2052-49-5
OSN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M