Tlačiť
2-Metoxyethanol for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428780010 428780025
ACRO428780010EA 152.03 EUR
ACRO428780010 ACRO428780025
2-Metoxyethanol for HPLC
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Teplota varu: 124 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002867
Číslo CAS: 109-86-4
OSN: 1188
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %