Tlačiť
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
428590010 428590050
428590010.EA 72.2 EUR
428590010. 428590050.
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₇BO₂
Teplota varu: 146 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,922 g/cm³
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05663847
Číslo CAS: 126689-01-8
OSN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure