Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
428590010
428590050
428590010.EA
72.2
EUR
428590010.
428590050.
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 95%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₉H₁₇BO₂ Teplota varu: 146 °C (760 mmHg) Hustota: 0,922 g/cm³ Teplota vzplanutia: 40 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD05663847 Číslo CAS: 126689-01-8 OSN: 3272 ADR: 3,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |