Tlačiť
EGTA-Na4 (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt) 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
428570100 428570500
ACRO428570100EA 140.39 EUR
ACRO428570100 ACRO428570500
EGTA-Na4 (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt) 95%
EGTA-Na4 (ethylene glycol bis(2-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt)
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂Na₄O₁₀
Teplota tavenia: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274420
Číslo CAS: 13368-13-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 18.46 to 20.82 % (ICP on dried sample)
Loss on drying ≤20 % (110°C, 16 hrs)