Chitosan
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
428850500
428851000
428855000
ACRO428850500EA
153.41
EUR
ACRO428850500
ACRO428851000
ACRO428855000
Chitosan
Chitosan
Skladovacia teplota:
Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00161512 Číslo CAS: 9012-76-4 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥90 % (DAC) |
Loss on drying | ≤10.0 % |
Molecular weight | 600000 to 800000 Da |
Viscosity | 50 to 200 mPa.s |
Ash | ≤1.5 % |