Tlačiť
Glycine benzyl ester hydrochloride (H-Gly-OBzl.HCl) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-Gly-OBzl·HCl, H-DL-Gly-OBzl hydrochloride, Benzyl glycinate hydrochloride, H-DL-Gly-OBzl.HCl
428540010 428540050 428540250
ACRO428540010EA 44.93 EUR
ACRO428540010 ACRO428540050 ACRO428540250
Glycine benzyl ester hydrochloride (H-Gly-OBzl.HCl) 97%
Glycine benzyl ester hydrochloride (H-Gly-OBzl.HCl)
Vzorec: C₉H₁₂ClNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035442
Číslo CAS: 2462-31-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR consistent with structure
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm