Tlačiť
Sodium phosphite dibasic pentahydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Etidronate disodium Related Compound A, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, METAPHOSPHORIC ACID SODIUM SALT
428500010 428502500
ACRO428500010EA 109.35 EUR
ACRO428500010 ACRO428502500
Sodium phosphite dibasic pentahydrate 98%
Sodium phosphite dibasic pentahydrate
Vzorec: H₁₁Na₂O₈P
Mw: 216.033 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150354
Číslo CAS: 13517-23-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Transparent white to white Crystals and or bars
Titration with HCl ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm