Tlačiť
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
428490010 428490050
ACRO428490010EA 190.53 EUR
ACRO428490010 ACRO428490050
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₆ClN
Teplota tavenia: 150 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03093912
Číslo CAS: 352530-29-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
NMR consistent with structure