Tlačiť
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-Hydroxy-β-naphthoic acid methyl ester, Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
428470010 428470050
ACRO428470010EA 58.88 EUR
ACRO428470010 ACRO428470050
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
Mw: 202.21
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043823
Číslo CAS: 948-03-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 80 °C
GC ≥97.5 %