Tlačiť
3-Methylisoquinoline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
428440010 428440050
ACRO428440010EA 95.47 EUR
ACRO428440010 ACRO428440050
3-Methylisoquinoline 98%
3-Methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 251 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 63…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024139
Číslo CAS: 1125-80-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 60 to 67 °C
HPLC ≥97.5 %
Density (15 °C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %