Tlačiť
Phosphorus(V) bromide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428270250 428271000
ACRO428270250EA 120.74 EUR
ACRO428270250 ACRO428271000
Phosphorus(V) bromide 95%
Phosphorus(V) bromide
Vzorec: PBr₅
Teplota tavenia: 105…107 °C (rozkl.)
Hustota: 3,61 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011437
Číslo CAS: 7789-69-7
OSN: 2691
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥94 %
Insoluble matter Pass