Tlačiť
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
428200010 428200050
ACRO428200010EA 77.02 EUR
ACRO428200010 ACRO428200050
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) 99%, pure
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Vzorec: C₇H₁₆O₃
Teplota varu: 180 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059604
Číslo CAS: 34590-94-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 % sum of isomers
Elemental Analysis ≥98.5 %