Tlačiť
Aluminium acetate basic 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Aluminium Acetate Monobasic
428190010 428192500
ACRO428190010EA 223.02 EUR
ACRO428190010 ACRO428192500
Aluminium acetate basic 90%
Aluminium acetate basic
Vzorec: C₄H₇AlO₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008688
Číslo CAS: 142-03-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Aluminium (Al) 15.0 to 18.3 % (ICP)