Tlačiť
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: NDSB-256, 3-(Benzyldimethylammonio) propane-1-sulphonate, 3-[dimethylbenzylamino]propanesulphonic acid
428070050 428070250
ACRO428070050EA 150.82 EUR
ACRO428070050 ACRO428070250
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₃S
Teplota tavenia: 245…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00225018
Číslo CAS: 81239-45-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95 %