Tlačiť
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-(Bromoacetoxy)succinimide, Bromoacetic Acid N-Succinimidyl Ester, Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
427780010 427780050 427782500
ACRO427780010EA 1200.56 EUR
ACRO427780010 ACRO427780050 ACRO427782500
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
N-Succinimidyl Bromoacetate
Vzorec: C₆H₆BrNO₄
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00058571
Číslo CAS: 42014-51-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥88 %