Tlačiť
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
427740050 427740250
ACRO427740050EA 26.27 EUR
ACRO427740050 ACRO427740250
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Vzorec: C₁₉H₄₁NO₃S
Teplota tavenia: 246…248 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036910
Číslo CAS: 14933-09-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N