Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)-5H-dibenzo[b,d]thiophen-5-ium trifluoromethanesulphonate
427670010 427670050
ACRO427670010EA 188.66 EUR
ACRO427670010 ACRO427670050
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₄H₈F₆O₃S₂
Mw: 402.325 g/mol
Teplota tavenia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236132
Číslo CAS: 129946-88-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure