Tlačiť
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Diphenylphosphino)pyridine
427660010 427660050
ACRO427660010EA 52.55 EUR
ACRO427660010 ACRO427660050
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Vzorec: C₁₇H₁₄NP
Teplota tavenia: 82…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192108
Číslo CAS: 37943-90-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N