Tlačiť
N-Acetyl-D-mannosamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cyclic N-Acetyl-D-mannosamine, N-((2R,3S,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide
427530010 427530050
ACRO427530010EA 0 EUR
ACRO427530010 ACRO427530050
N-Acetyl-D-mannosamine 98%
N-Acetyl-D-mannosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00149493
Číslo CAS: 7772-94-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +9.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O) reading after 1 hour
Iron (Fe) ≤0.2 ppm