Tlačiť
DL-Mevalonolactone 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (±)-Mevalonolactone, 4-Hydroxy-4-methyltetrahydro-2H-pyran-2-one, β-Hydroxy-beta-methyl-delta-valerolactone, DL-Mevalonic Acid Lactone, Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2-pyrone
428300010 428300050
ACRO428300010EA 199.36 EUR
ACRO428300010 ACRO428300050
DL-Mevalonolactone 97%
DL-Mevalonolactone
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Teplota varu: 145…150 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 28 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00006648
Číslo CAS: 674-26-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %