Tlačiť
Indole-2-carbaldehyd 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
427510010 427510050
ACRO427510010EA 160.85 EUR
ACRO427510010 ACRO427510050
Indole-2-carbaldehyd 97%
Indole-2-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota tavenia: 138…142 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03001425
Číslo CAS: 19005-93-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 143 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure