Benzyloxyacetic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
427080010
427080050
ACRO427080010EA
35.14
EUR
ACRO427080010
ACRO427080050
Benzyloxyacetic acid 95%
Benzyloxyacetic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Teplota varu: 137…139 °C (,6 mmHg) Hustota: 1,162 g/cm³ Teplota vzplanutia: 113 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00274211 Číslo CAS: 30379-55-6 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |