Tlačiť
p-Tolylmagnesium bromide ∼0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Tolylmagnesium bromide
426761000 426768000
426761000.EA 82.63 EUR
426761000. 426768000.
p-Tolylmagnesium bromide ∼0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
p-Tolylmagnesium bromide
Vzorec: C₇H₇BrMg
Hustota: 0,866 g/cm³
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000040
Číslo CAS: 4294-57-9
OSN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to hazy yellow to amber Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Rhodium (Rh) ≥34.7 %