Tlačiť
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
426550010 426550050
ACRO426550010EA 60.57 EUR
ACRO426550010 ACRO426550050
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
3-Chloro-4-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
Teplota varu: 225 °C
Teplota tavenia: 67…68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06200712
Číslo CAS: 72990-37-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %