Tlačiť
2,2-Dimethylcyclohexanone
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
426500010 426500050
ACRO426500010EA 354.19 EUR
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimethylcyclohexanone
2,2-Dimethylcyclohexanone
Vzorec: C₈H₁₄O
Teplota varu: 169…170 °C (,8 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 0,912 g/cm³
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134382
Číslo CAS: 1193-47-1
OSN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %