Tlačiť
2-Indancarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid, Indan-2-carboxylic acid
426360010 426360050
ACRO426360010EA 172.88 EUR
ACRO426360010 ACRO426360050
2-Indancarboxylic acid 98%
2-Indancarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Teplota tavenia: 128…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085095
Číslo CAS: 25177-85-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Sulfated ash ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm