2-Indancarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2,3-Dihydro-1H-indene-2-carboxylic acid, Indan-2-carboxylic acid
426360010
426360050
ACRO426360010EA
172.88
EUR
ACRO426360010
ACRO426360050
2-Indancarboxylic acid 98%
2-Indancarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ Teplota tavenia: 128…132 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00085095 Číslo CAS: 25177-85-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to cream to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 132 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |